Key Documents
NIST2943
Relative intensity correction standard for fluorescence spectroscopy
NIST SRM 2943, blue emission
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
for fluorescence
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of each (12.5 x 12.5 x 45) mm
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
general analytical
Descrizione generale
Altre note
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)