N0500000
Neostigmine bromide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-(N,N-Dimethylcarbamoyloxy)-N,N,N,-trimethylanilinium bromide, Prostigmine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
neostigmine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Br-].CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C
InChI
1S/C12H19N2O2.BrH/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;/h6-9H,1-5H3;1H/q+1;/p-1
LULNWZDBKTWDGK-UHFFFAOYSA-M
Informazioni sul gene
human ... ACHE(43)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)