1459001
USP
Neostigmine bromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-(N,N-Dimethylcarbamoyloxy)-N,N,N,-trimethylanilinium bromide, Prostigmine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
neostigmine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
[Br-].CN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[N+](C)(C)C
InChI
1S/C12H19N2O2.BrH/c1-13(2)12(15)16-11-8-6-7-10(9-11)14(3,4)5;/h6-9H,1-5H3;1H/q+1;/p-1
LULNWZDBKTWDGK-UHFFFAOYSA-M
Informazioni sul gene
human ... ACHE(43)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Also, for use with USP monograph such as Neostigmine Bromide Tablets
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3