MTOX1302
Canine MDR1 Knockout, Human BCRP/OATP2B1 double Knockin MDCKII Cells
canine kidney (cocker spaniel)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Canine MDR1 Knockout, Human BCRP/OATP2B1 double Knockin MDCKII Cells,
Origine biologica
canine kidney (cocker spaniel)
Stato
liquid
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Informazioni sul gene
human ... ABCG2(9429)
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Qualità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Madin-Darby Canine Kidney (MDCK) cells are one of the most widely used cell lines for a variety of research applications, including drug permeability and transporter studies.