M2545
Magnesium acetate tetrahydrate
BioXtra, ≥99%
Sinonimo/i:
Acetic acid magnesium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioXtra
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Forma fisica
solid
Impurezze
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
Punto di fusione
72-75 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Al: ≤0.002%
Ba: ≤0.001%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mn: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Sr: ≤0.005%
Zn: ≤0.001%
Stringa SMILE
O.O.O.O.CC(=O)O[Mg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- Synthesis and application of SiO2-MgO coated MWCNTs: Magnesium acetate tetrahydrate was utilized in the synthesis of SiO2-MgO coatings on multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs). This method showcases the versatility of magnesium acetate as a precursor in creating advanced materials for potential applications in molecular biology and biochemical research, enhancing the performance of functional materials in various scientific assays (Nemeth et al., 2019).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?