Documenti fondamentali
K8500
Sigma-Aldrich
Keratin azure
Solid
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.47
Nome del prodotto
Keratin azure, suitable for use as a protease substrate
Livello qualitativo
Stato
solid
Colore
blue to very dark blue
Compatibilità
suitable for protease substrate
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Keratin Azure is blue-dyed sheep wool that is made of (alpha) keratin.
Applicazioni
Keratin azure is commonly used for monitoring the degradation of (beta) keratin. It has been used as a substrate in the keratin utilization assay to assess keratinase degradation.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Keratinolytic activity of Streptomyces strain BA7, a new isolate from Turkey.
Korkmaz H
Annals of Microbiology, 53, 85-85 (2003)
Production, characterization and application of keratinase from Streptomyces gulbargensis.
Syed DG
Bioresource Technology, 100, 1868-1868 (2009)
Methods to Determine Enzymatic Activity (2013)