A2765
Azocasein
protease substrate, chromogenic, powder
Sinonimo/i:
Sulfanilamide-azocasein
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Azocasein, protease substrate
Origine biologica
bovine
Stato
powder
tecniche
ligand binding assay: suitable
Solubilità
water: 5 mg/mL, clear, orange to very deep orange
ε (coefficiente d’estinzione)
≥25 at 440 nm in 0.1 M NaOH at 1%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Linkage
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)