K0551000
Ketamine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-[(2-Chlorophenyl)(methylimino)methyl]cyclopentanol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ketamine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C13H16ClNO/c1-15-12(13(16)8-4-5-9-13)10-6-2-3-7-11(10)14/h2-3,6-7,16H,4-5,8-9H2,1H3
FJGPXUPMNZOTLX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)