PHR8715
Ketamine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
1-[(2-Chlorophenyl)(methylimino)methyl]cyclopentanol, 1-(2-Chloro-N-methylbenzimidoyl)cyclopentanol, Ketamine hydrochloride Impurity A (PhEur)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agenzia
traceable to Ph. Eur. K0551000
traceable to USP 1356020
Famiglia di API
ketamine
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
InChI
1S/C13H16ClNO/c1-15-12(13(16)8-4-5-9-13)10-6-2-3-7-11(10)14/h2-3,6-7,16H,4-5,8-9H2,1H3
FJGPXUPMNZOTLX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)