Documenti fondamentali
CRMADKR
Acidity Standard
ASTM D 3242 (0.0021 mg KOH/g)
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
according to ASTM® D3242
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
petroleum
Formato
mixture
Descrizione generale
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Fuels Testing Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM)
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
29 - 70 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)