Key Documents
CRM013
Supelco
Trace Metals - Paint Chips
certified reference material, pkg of 50 g
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
CdA
certificate is enclosed in each package
Confezionamento
pkg of 50 g
Produttore/marchio commerciale
RTC CRM013-050
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
6.35
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Altre note
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Analita
Descrizione
    Cadmium
    Chromium
    Lead
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)