CRM050
Lead Free Paint - Powdered
certified reference material, pkg of 20 g
Sinonimo/i:
Paint matrix CRM, lead free
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 20 g
Produttore/marchio commerciale
RTC CRM050-020
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
Matrice
soil
pH
7.50
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
- Certified Lead Value - <0.01 mg/Kg
- N.I.S.T. Traceable
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Altre note
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?