C5070
3-[(3-colamidopropil)dimetilammonio]-1-propansolfonato
BioXtra, ≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
CHAPS
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
zwitterionic
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
PM
614.88 g/mol (anhydrous basis)
tecniche
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
Impurezze
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
<0.04% DMF
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
Punto di fusione
157 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 0.1 M, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Stringa SMILE
O.C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)C[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S.H2O/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36;/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41);1H2/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-;/m1./s1
SJCUTFKCLFLIFE-JWTJKVBLSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 10mM CHAPS detergent has been used in the process of ion-exchange chromatography for improved purification.
- 0.5 w/v of CHAPS is a component of high salt buffer in protein purification alongside HEPES, NaCl and EDTA.
- HEPES buffer has been used as lysis buffer in immunoprecipitation, supplemented with 1% CHAPS.
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
In Situ Hybridization of Whole-Mount Mouse Embryos with RNA Probes: Hybridization, Washes, and Histochemistry