C1795
Canada balsam
Viscous Liquid
Sinonimo/i:
Balsam Canada
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Canada balsam, Mounting medium for microscopy
Livello qualitativo
Forma fisica
viscous liquid
tecniche
microbe id | staining: suitable
Colore
yellow to very dark yellow
Indice di rifrazione
n20/D 1.522 (lit.)
Densità
0.99 g/mL
applicazioni
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC=CC=C(C=C)C(CN1CCC(NC(C1=O)CCCN=C(N)N)C(CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2)NC(=O)C)C(=CC=C)C=CC
InChI
InChI=1S/C39H52N6O2/c1-6-10-16-30(9-4)34(32(14-7-2)15-8-3)27-45-24-22-35(44-36(38(45)47)19-13-23-42-39(40)41)37(43-28(5)46)26-29-20-21-31-17-11-12-18-33(31)25-29/h6-12,14-18,20-21,25,34-37,44H,2,4,13,19,22-24,26-27H2,1,3,5H3,(H,43,46)(H4,40,41,42)
IIUZTTUQXFCORF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?