1.01691
Canada balsam
for microscopy
Sinonimo/i:
Canada balsam
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
IVD
for in vitro diagnostic use
tecniche
microbe id | staining: suitable
Colore
almost clear to yellow
Indice di rifrazione
n20/D 1.515-1.530
Temp. transizione
flash point 39 °C
Densità
0.98 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Refractive index (20°C) 1.515 - 1.530
Density (20°C / 4°C) 0.980 g/cm3
Viscosity (20°C) 3000 mPa*s
Risultati analitici
Refractive index (n 20/D): 1.515 - 1.530
Turbidity: ≤ 2 NTU
Acid value: 75 - 90
Loss on drying (120 °C): ≤ 35 %
Suitability for microscopy: passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C