Documenti
78475
Sigma-Aldrich
Xylene Substitute
purum p.a., for microscopy
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Grado
for microscopy
purum p.a.
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Impurezze
≤0.1% aromatic compounds (as benzene) (UV)
Indice di rifrazione
n20/D 1.420
Densità
0.75 g/mL at 20 °C
Applicazioni
Non-aromatic solvent mixture of saturated aliphatic hydrocarbons (C9-C11)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
<-40.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
< -40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)