BP763
Albendazole
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Methyl 5-(propylthio)-2-benzimidazolecarbamate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
albendazole
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCSc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O2S/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
HXHWSAZORRCQMX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Adrenal gland,Blood,male reproductive organs,spleen
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)