Documenti fondamentali
BP694
L-arginina
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(S)-(+)-arginina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14N4O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.66
Beilstein:
3631658
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
arginine
Stato
crystalline
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Punto di fusione
236-230 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Arginine hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Arginine Hydrochloride Oral Solution
  • Arginine Hydrochloride Infusion
  • Arginine Hydrochloride Sterile Concentrate
  • Azioni biochim/fisiol
    Substrato della sintasi del monossido di azoto, che viene convertita a citrullina e monossido di azoto (NO). Induce il rilascio di insulina con un meccanismo dipendente dal monossido di azoto.
    Confezionamento
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Codice della classe di stoccaggio
    13 - Non Combustible Solids
    WGK 1
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)
    Visita l’Archivio dei documenti
    I clienti hanno visto anche
    Slide 1 of 9
    1 of 9
    L-arginina not synthetic, meets EP, JP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
    Sigma-Aldrich
    A6969
    L-arginina
    L-arginina 99%, FCC, FG
    Sigma-Aldrich
    W381918
    L-arginina
    L-arginina EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
    SAFC
    1.01544
    L-arginina
    L-arginina for biochemistry
    Millipore
    1.01543
    L-arginina
    L-arginina
    SAFC
    A4599
    L-arginina
    L-arginina from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
    Sigma-Aldrich
    A8094
    L-arginina
    L-arginina
    SAFC
    A4474
    L-arginina
    L-arginina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
    USP
    1042500
    L-arginina