A1270000
L-arginina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Acido (S)-2-ammino-5-guanidinopentanoico
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
arginine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
222 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)