Key Documents
181003
Millipore
L-arginina
Sinonimo/i:
(S)-(+)-arginina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14N4O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.66
Beilstein:
3631658
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.21
Saggio
≥99% (perchloric acid titration)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Impurezze
≤100 CFU/g Total micoorganisms
≤6.0 EU/g Endotoxin
Colore
white
Solubilità
water: 40 mg/mL
Cationi in tracce
Fe: ≤10 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Azioni biochim/fisiol
Substrato della sintasi del monossido di azoto, che viene convertita a citrullina e monossido di azoto (NO). Induce il rilascio di insulina con un meccanismo dipendente dal monossido di azoto.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
L-arginina BioUltra, ≥99.5% (AT)
Sigma-Aldrich
11039
L-arginina
L-arginina EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.01587
L-arginina
Millipore
Millipore
1.01542
L-Arginine
L-arginina for biochemistry
Millipore
1.01543
L-arginina
L-arginina
SAFC
A4599
L-arginina
L-arginina from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
A8094
L-arginina
L-arginina EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.01544
L-arginina
L-arginina reagent grade, ≥98%
Sigma-Aldrich
A5006
L-arginina