Documenti fondamentali
1.01543
Millipore
L-arginina
for biochemistry
Sinonimo/i:
(S)-(+)-arginina
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14N4O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.66
Beilstein:
3631658
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
214-275-1
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
<1 Pa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99% dry basis (perchloric acid titration)
Stato
powder
Potenza
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
>235 °C
Solubilità
730 g/L
Densità
1.42 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1250 kg/m3
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
As: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Co: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.01%
Na: ≤0.005%
Zn: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Applicazioni
  • Improvement in Dental Health Products: Studies have shown that L-Arginine monohydrochloride enhances the bioavailability of fluoride in dental care products, promoting better oral health (Bijle et al., 2020).
Azioni biochim/fisiol
Substrato della sintasi del monossido di azoto, che viene convertita a citrullina e monossido di azoto (NO). Induce il rilascio di insulina con un meccanismo dipendente dal monossido di azoto.
Risultati analitici
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white, fine powder
Appearance of solution (1 mol/l, water): clear and colorless
Spec. rotation (α 20/D, 50 g/l, hydrochloric acid 1 mol/l, calc. on dried substance): +21.0 to +22.0
UV-Absorption(260 nm; 1 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.20
UV-Absorption(280 nm; 1 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.05
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Co (Cobalt): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.2 %
Loss on drying (105 °C; 3 h): ≤ 0.3 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
L-arginina
Millipore
181003
L-arginina
L-arginina natural, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W381920
L-arginina
L-arginina reagent grade, &#8805;98%
Sigma-Aldrich
A5006
L-arginina
L-arginina BioUltra, &#8805;99.5% (NT)
Sigma-Aldrich
11009
L-arginina
L-arginina
SAFC
A4474
L-arginina
L-arginina 99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W381918
L-arginina