BP358
Nabumetone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-(6-Methoxy-2-naphthyl)-2-butanone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
nabumetone
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc2cc(CCC(C)=O)ccc2c1
InChI
1S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10H,3-4H2,1-2H3
BLXXJMDCKKHMKV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... PTGS2(5743)
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)