Documenti fondamentali
N6142
Supelco
Nabumetone
analytical standard
Sinonimo/i:
4-(6-Methoxy-2-naphthyl)-2-butanone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1ccc2cc(CCC(C)=O)ccc2c1
InChI
1S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10H,3-4H2,1-2H3
BLXXJMDCKKHMKV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Azioni biochim/fisiol
Nonselective non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)