BP851
Nabumetone impurity D
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(E)-4-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)but-3-en-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
nabumetone
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H14O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h3-10H,1-2H3/b4-3+
ODKROFHKPKRFPM-ONEGZZNKSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)