BP161
Fluocortolone hexanoate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(6α,11β,16α)-6-Fluoro-11-hydroxy-16-methyl-21-[(1-oxohexyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fluocortolone
Stato
crystalline powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
F[C@H]1C[C@@H]2[C@@H]([C@@]4(C1=CC(=O)C=C4)C)[C@H](C[C@]3([C@H]2C[C@H]([C@@H]3C(=O)COC(=O)CCCCC)C)C)O
InChI
1S/C28H39FO5/c1-5-6-7-8-24(33)34-15-23(32)25-16(2)11-19-18-13-21(29)20-12-17(30)9-10-27(20,3)26(18)22(31)14-28(19,25)4/h9-10,12,16,18-19,21-22,25-26,31H,5-8,11,13-15H2,1-4H3/t16-,18+,19+,21+,22+,25-,26-,27+,28+/m1/s1
WHZRCUIISKRTJL-YTZKRAOUSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)