Documenti fondamentali
BCR402
White clover (trace elements)
BCR®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Risultati analitici
For more information please see:
BCR402
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements: Arsenic (As), Cobalt (Co), Molybdenum (Mo), Selenium (Se)
Matrix Group: Botanicals
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5