71842
Master Mix KOD Hot Start
ready-to-use solution, Ready-to-use 2X mixture, containing KOD Hot Start DNA Polymerase, two monoclonal antibodies, ultrapure deoxynucleotides, and reaction buffer with MgSO4, optimized for convenient high fidelity PCR., suitable for PCR
Sinonimo/i:
High fidelity master mix, Hot start PCR, Hot start master mix
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
ready-to-use solution
impiego
sufficient for 100 reactions
sufficient for 500 reactions
Caratteristiche
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
High Fidelity PCR
dNTPs included
hotstart
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
tecniche
PCR: suitable (2X PCR Master Mix for high fidelity)
PCR: suitable
input
purified DNA
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- To yield PCR product for T7 endonuclease I (T7EI) assay.
- In the PCR amplification of cDNA.
- In two-step PCR for the amplification of the target sequence followed by its insertion into a vector.
Caratteristiche e vantaggi
- Highest accuracy, yield, and processivity of commercially available proofreading DNA polymerases
- Amplifies genomic DNA templates up to 12 kbp
- Amplifies plasmid and lambda DNA template up to 21 kbp
- Eliminates mispriming and primer-dimer formation
- Convenient ambient-temperature setup compatible with automation
- ®
- Offers high specificity, fidelity and yield during PCR amplification
- Optimized for ease of use and data reproducibility
- Simplifies PCR set-up and saves time
- High consistency with minimal risk of contamination
*Manufactured by Toyobo and distributed by Merck KGaA, Darmstadt, Germany and/or its affiliates (not in Japan).
Nota: L′acquisto di questo prodotto include un′immunità dalle azioni giudiziarie ai sensi delle rivendicazioni di brevetto specificate nell′inserto della confezione per l′esclusivo utilizzo delle quantità di prodotto acquistate per finalità di ricerca interna dell′acquirente stesso. Nessun altro diritto brevettuale (come ad esempio i diritti di brevetto del processo della 5′ nucleasi) è conferito espressamente, implicitamente o per preclusione. Per ulteriori informazioni sull′acquisto di licenze, contattare il Responsabile delle Licenze, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California, 94404, USA.
Componenti
References:
P. N., et al. (2002). Biosci. Biotechnol. Biochem.66 (10), 2194. Fujii, S., et al. 1999. J. Mol.
Attenzione
Definizione di unità
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
A PCR master mix is a batch of PCR or RT-PCR reagents that can be divided among many PCR reaction tubes. It usually includes DNA polymerase, dNTPs, MgCl2 and buffer. Make your own master mix or choose a commercial one.
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.