Documenti fondamentali
BCR670
Duck weed (trace elements)
BCR®, certified reference material
Sinonimo/i:
Aquatic plant (Duck weed)
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Risultati analitici
For more information please see:
BCR670
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Luqman Bin Safdar et al.
The plant genome, 13(2), e20030-e20030 (2020-10-06)
Cadmium (Cd) toxicity is a serious threat to future food security and health safety. To identify genetic factors contributing to Cd uptake in wheat, we conducted a genome-wide association study with genotyping from 90K SNP array. A spring wheat diversity