BCR270
Triphenylene
BCR®, certified reference material
Sinonimo/i:
9,10-Benzophenanthrene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
438 °C (lit.)
Punto di fusione
195-198 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)c3ccccc3c4ccccc24
InChI
1S/C18H12/c1-2-8-14-13(7-1)15-9-3-4-11-17(15)18-12-6-5-10-16(14)18/h1-12H
SLGBZMMZGDRARJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
BCR270
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3