T82600
Triphenylene
98%
Sinonimo/i:
9,10-Benzophenanthrene
Saggio
98%
P. eboll.
438 °C (lit.)
Punto di fusione
195-198 °C (lit.)
Fluorescenza
λex 265 nm; λem 372 nm in cyclohexane
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)c3ccccc3c4ccccc24
InChI
1S/C18H12/c1-2-8-14-13(7-1)15-9-3-4-11-17(15)18-12-6-5-10-16(14)18/h1-12H
SLGBZMMZGDRARJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?