B2403
Benz[b]anthracene
98%
Sinonimo/i:
2,3-Benzanthracene, Naphthacene, Tetracene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Energia dell’orbitale
HOMO 5.4 eV
LUMO 2.7 eV
Prestazioni di un dispositivo OPV
ITO/PEDOT:PSS/tetracene/C60/BCP/Al
Caratteristiche del semiconduttore
P-type (mobility=0.4 cm2/V·s)
Stringa SMILE
c1ccc2cc3cc4ccccc4cc3cc2c1
InChI
1S/C18H12/c1-2-6-14-10-18-12-16-8-4-3-7-15(16)11-17(18)9-13(14)5-1/h1-12H
IFLREYGFSNHWGE-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
There is widespread demand for thin, lightweight, and flexible electronic devices such as displays, sensors, actuators, and radio-frequency identification tags (RFIDs). Flexibility is necessary for scalability, portability, and mechanical robustness.