Documenti fondamentali
BCR155
Dibenz[a,c]acridine
BCR®, certified reference material
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.33
Beilstein:
18500
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc2nc3c4ccccc4c5ccccc5c3cc2c1
InChI
1S/C21H13N/c1-6-12-20-14(7-1)13-19-17-10-3-2-8-15(17)16-9-4-5-11-18(16)21(19)22-20/h1-13H
GUZBPGZOTDAWBO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
For more information please see:
BCR155
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)