MAB348B
Anti-Alzheimer Precursor Protein A4 Antibody, clone 22C11, Biotin Conj. | MAB348B
clone 22C11, from mouse, biotin conjugate
Sinonimo/i:
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II, N-APP, Soluble APP-alpha, S-APP-alpha, Soluble APP-beta, S-APP-beta, C99, Beta-amyloid protein 42, Beta
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
22C11, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, pig
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Alzheimer Precursor Protein A4 in adult rat brain tissue.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Alzheimer Precursor Protein A4 in rat E18 primary cortex cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat E18 primary cortex cells
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2