BCR140
Benzo[c]chrysene
BCR®, certified reference material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc2c(c1)ccc3c2ccc4ccc5ccccc5c34
InChI
1S/C22H14/c1-3-7-18-15(5-1)11-14-21-20(18)13-12-17-10-9-16-6-2-4-8-19(16)22(17)21/h1-14H
YZWGEMSQAMDWEM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
BCR140
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)