Documenti fondamentali
ARK2068
SAFC
Ciclonium bromide
Produzione farmaceutica
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H34BrNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
408.42
Codice UNSPSC:
51172164
Livello qualitativo
InChI
1S/C22H34NO.BrH/c1-5-23(4,6-2)14-15-24-22(3,20-10-8-7-9-11-20)21-17-18-12-13-19(21)16-18;/h7-13,18-19,21H,5-6,14-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
BOCNKEKVCTZYIX-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)