94735
Vanadyl acetylacetonate
purum, ≥97.0% (RT)
Sinonimo/i:
VO(acac)2, Vanadium(IV)-oxy acetylacetonate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (RT)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
Punto di fusione
235 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)\C=C(\C)O[V](=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.O.V/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;/q;;;+2/p-2/b2*4-3-;;
JFHJZWAQYMGNBE-SUKNRPLKSA-L
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)