227110
Vanadium(III) acetylacetonate
97%
Sinonimo/i:
2,4-Pentanedione vanadium(III) derivative
Saggio
97%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: vanadium
reagent type: catalyst
Punto di fusione
181-184 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)\C=C(\C)O[V](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.V/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
JTPOGAMSYINTGF-LNTINUHCSA-K
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
227110-250G | |
227110-10G | 4061838780591 |
227110-50G | 4061835561766 |