933856
γ-Valerolactone
BioRenewable, anhydrous, DMF and NMP substitute, ≥99%
Sinonimo/i:
4,5-Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanone, GVL, γ-Methyl-γ-butyrolactone, 4,5-Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanone, 4-Hydroxypentanoic acid lactone
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.45 (vs air)
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤50 ppm water
Colore
colorless to light yellow
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. eboll.
207-208 °C (lit.)
82-85 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−31 °C (lit.)
Densità
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Stringa SMILE
CC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3
GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Peptide synthesis
- Cross-coupling reactions
- Nonaqueous redox-flow batteries
- Polymerization reaction
- Extraction
Caratteristiche e vantaggi
- Bio-based
- Made from Renewable Resource - rice
- Biodegradable
- Non-toxic
- Low vapor pressure
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)