91331
L-Phenylalanine
analytical standard, for Nitrogen Determination According to Kjeldahl Method
Sinonimo/i:
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (NT)
Attività ottica
[α]/D -34.0±0.5°, c = 2 in H2O
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Classi chimiche degli analiti
amino acids, peptides, proteins
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
8.5%±0.2% total nitrogen acc. to Kjeldahl
Perdita
≤0.1% loss on drying
Colore
white
Punto di fusione
270-275 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 0.1 M, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
NH4+: ≤100 mg/kg
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Applicazioni
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of L-Alanine; Glycine; L-Valine; L-Leucine; L-Isoleucine; L-Proline; L-Methionine; L-Serine; L-Threonine; L-Phenylalanine; L-Aspartic acid; L-4-Hydroxyproline; L-Cysteine; L-Glutamic acid; L-Asparagine; L-Lysine; L-Glutamine; L-Histidine; L-Tyrosine; L-Tryptophan; L-Cystine
Chromatograms
application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.