Documenti fondamentali
340456
Sigma-Aldrich
Pyrazine-d4
98 atom % D
Sinonimo/i:
Deuterated pyrazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4D4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
116 °C (lit.)
Punto di fusione
55-57 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]c1nc([2H])c([2H])nc1[2H]
InChI
1S/C4H4N2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
KYQCOXFCLRTKLS-RHQRLBAQSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
s-Triazine 97%
Sigma-Aldrich
T46051
s-Triazine
Rohit Mahar et al.
Scientific reports, 10(1), 8885-8885 (2020-06-03)
Increased glucose uptake and aerobic glycolysis are striking features of many cancers. These features have led to many techniques for screening and diagnosis, but many are expensive, less feasible or have harmful side-effects. Here, we report a sensitive 1H/2H NMR