Documenti fondamentali
74346
Supelco
Phenylpyruvic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Oxo-3-phenylpropanoic acid, 2-Oxo-3-phenylpropionic acid
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2COCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.16
Beilstein:
2207312
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
97.0-103.0% (T)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
150-154 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,11,12)
BTNMPGBKDVTSJY-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)