91036
β-Ionone
analytical standard
Sinonimo/i:
4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C(C)\C=C\C1=C(CCCC1(C)C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
258.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
126 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)