Documenti fondamentali
W292206
Sigma-Aldrich
Propenyl guaethol
≥99%, FCC, FG
Sinonimo/i:
trans-2-Ethoxy-5-(1-propenyl)phenol, Propenylguaethol
About This Item
Formula condensata:
C2H5OC6H3(CH=CHCH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Numero FEMA:
2922
Numero CE:
N° CoE:
170
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
4.002
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥99%
Punto di fusione
86-88 °C (lit.)
86-88 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
anise; creamy; sweet; vanilla
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOc1ccc(\C=C\C)cc1O
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-5-9-6-7-11(13-4-2)10(12)8-9/h3,5-8,12H,4H2,1-2H3/b5-3+
RADIRXJQODWKGQ-HWKANZROSA-N
Azioni biochim/fisiol
Taste at 25 ppm
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 43-43 (2005)