Documenti fondamentali
90210
Millipore
D-(+)-trealosio
suitable for microbiology, ≥99.0%, composed of two α-glucose units that is used as a protectant, stabilizer and to support proper folding
Sinonimo/i:
Trealosio diidrato, a-d-glucopiranosil-a-d-glucopiranoside, αα-D-glucopiranosil-α-D-glucopiranoside, αα-trealosio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.33
Beilstein:
5322018
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106212
ID PubChem:
NACRES:
NA.85
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +176 to +186°, c = 2% in H2O
PM
378.33  g/mol
Impurezze
≤0.1% glucose
Residuo alla calcinazione
≤0.1% (as SO4)
Solubilità
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
applicazioni
microbiology
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Descrizione generale
Il D-(+)-trealosio è un disaccaride composto da due unità di α-glucosio. È impiegato come crioprotettore in diversi tipi di terreni per il congelamento di cellule. È impiegato anche come eccipiente per la protezione nei terreni di trasporto. È presente soprattutto tra le specie che supportano l′anidrobiosi (vita senz′acqua). Nei microrganismi svolge la funzione di riserva di carboidrati e li protegge dalle condizioni avverse, come caldo, freddo, disidratazione, essiccamento e ossidazione. Il trealosio agisce da chaperon chimico, intervenendo nel processo di ripiegamento delle proteine. È noto per prevenire la produzione di amiloidi e l′accumulo di β-amiloide in vitro. Un effetto simile da parte del trealosio è stato osservato nel caso dell′aggregazione della proteina di Huntington. Dunque, potrebbe essere utile come agente protettivo nel morbo di Alzheimer e nella malattia di Huntington. Il trealosio è in grado di stimolare una crescita iniziale migliore nelle cellule di Salmonella.
Applicazioni
ll D-(+)-trealosio può essere impiegato come riserva di carboidrati in alcune culture cellulari come ausilio per superare una condizione di stress ambientale. Può essere usata anche nelle formulazioni biofarmaceutiche di anticorpi monoclonali e come stabilizzante di proteine.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Sebastian D Burz et al.
Scientific reports, 9(1), 8897-8897 (2019-06-22)
Owing to the growing recognition of the gut microbiota as a main partner of human health, we are expecting that the number of indications for fecal microbiota transplantation (FMT) will increase. Thus, there is an urgent need for standardization of
Susan P John et al.
Frontiers in plant science, 11, 597731-597731 (2020-12-18)
Although heat and desiccation stresses often coincide, the response to heat especially in desiccation tolerant plants is rarely studied. We subjected hydrated Pleopeltis polypodioides fronds to temperatures up to 50°C and dehydrated fronds up to 65°C for 24 h. The
Anke Sass et al.
Drug development and industrial pharmacy, 40(6), 749-757 (2013-04-20)
The spray-drying behaviour of 16 water-miscible organic solvents on a bench-scale machine (Büchi B290 with inert loop) was determined under mild-to-moderate process conditions, namely inlet gas temperature of 130 °C and liquid feed flow rate of ≤3 mL/min. The solvents with boiling
Sabine Ullrich et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 104(1), 155-164 (2014-11-26)
An experimental technique is presented to determine independently shrinkage and cracking in lyophilized amorphous cakes based on photographic imaging of their top surface. An inverse correlation between cake shrinkage and cracking during freeze-drying is seen. Shrinkage relaxes the drying tension
Björn-Hendrik Peters et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 87(2), 347-356 (2014-03-13)
Downscaled freeze-drying was demonstrated to be a valuable alternative for formulation development and optimization. Although the pore structure is known to exert a major influence on the freeze-drying cycle, little is known about the ones of microscale preparations. This study