Documenti fondamentali
T9449
Sigma-Aldrich
D-(+)-trealosio
≥99% (HPLC), from starch
Sinonimo/i:
αα-D-glucopiranosil-α-D-glucopiranoside, αα-trealosio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.33
Beilstein:
5322018
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Origine biologica
Manihot esculenta root (Cassava)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D 174 to 186 °, c = 1.0% (w/v) in water
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
7.3-11.6% water (Karl Fischer)
Colore
white
Punto di fusione
97-99  °C
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Descrizione generale
Il trealosio è uno zucchero non riducente formato da due unità di glucosio unite da un legame 1-1 alfa. Questo disaccaride è presente in natura in numerosi organismi procarioti ed eucarioti.
Applicazioni
Il D-(+)-trealosio diidrato è stato usato:
  • nel test del trealosio per stabilizzare i prodotti farmaceutici
  • come componente di una soluzione trealosio/saccarosio per la preparazione di aggregati molecolari di tipo J
  • nella preparazione di una mistura artificiale di zucchero e miele (SHCH, simulated honey sugar cocktail) al fine di studiarne gli effetti sulla stabilità chimica e termica delle proteine
Azioni biochim/fisiol
Il trealosio è uno zucchero disaccaride che presenta un legame 1-alfa e funge da riserva per piante e animali, mettendoli in grado di sopportare periodi prolungati in condizioni di deidratazione. Il trealosio funge da crioprotettore in diversi tipi di terreni per il congelamento delle cellule. Funge da fonte primaria di carbonio e da soluto compatibile accumulato per fare fronte a stress osmotici e shock termici.
Altre note
Per acquisire un quadro completo della nostra ampia selezione di disaccaridi disponibili per la vostra ricerca, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai Carboidrati.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Theresa Cloutier et al.
The journal of physical chemistry. B, 122(40), 9350-9360 (2018-09-15)
The CHARMM36 carbohydrate parameter set did not adequately reproduce experimental thermodynamic data of carbohydrate interactions with water or proteins or carbohydrate self-association; thus, a new nonbonded parameter set for carbohydrates was developed. The parameters were developed to reproduce experimental Kirkwood-Buff
Alan Twomey et al.
International journal of pharmaceutics, 487(1-2), 91-100 (2015-04-19)
In frozen and lyophilized systems, the biological to be stabilized (e.g. therapeutic protein, biomarker, drug-delivery vesicle) and the cryo-/lyo-protectant should be co-localized for successful stabilization. During freezing and drying, many factors cause physical separation of the biological from the cryo-/lyo-protectant
Sabine Ullrich et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 104(6), 2040-2046 (2015-04-03)
The importance of cake adhesion to the inside vial wall during lyophilization of amorphous trehalose cakes was determined by using hydrophobized vials. The degrees of cake shrinkage and cracking were determined independently by photographic imaging of the cake top surface
Joachim Schaefer et al.
International journal of pharmaceutics, 489(1-2), 124-130 (2015-05-06)
The inactivation of catalase during spray-drying over a range of outlet gas temperatures could be closely represented by the Arrhenius equation. From this an activation energy for damage to the catalase could be calculated. The close fit to Arrhenius suggests
Anke Sass et al.
Drug development and industrial pharmacy, 40(6), 749-757 (2013-04-20)
The spray-drying behaviour of 16 water-miscible organic solvents on a bench-scale machine (Büchi B290 with inert loop) was determined under mild-to-moderate process conditions, namely inlet gas temperature of 130 °C and liquid feed flow rate of ≤3 mL/min. The solvents with boiling