Documenti fondamentali
900644
Sigma-Aldrich
Acetonitrile
99.8%, ZerO2®, anhydrous
Sinonimo/i:
ACN, Cianometano, Cianuro di metile, Etilnitrile
About This Item
Formula condensata:
CH3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.05
Beilstein:
741857
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
NACRES:
NA.21
Nome del prodotto
Acetonitrile, anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Grado
ZerO2®
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Tensione di vapore
72.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.8%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
973 °F
Qualità
anhydrous
Limite di esplosione
16 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.001% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. ebollizione
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Note legali
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)