Key Documents
804916
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Bromophenyl)vinylboronic acid MIDA ester
Sinonimo/i:
MIDA084
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H13BBrNO4
Peso molecolare:
337.96
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Punto di fusione
218-223 °C
Stringa SMILE
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C\c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H13BBrNO4/c1-16-8-12(17)19-14(20-13(18)9-16)7-6-10-2-4-11(15)5-3-10/h2-7H,8-9H2,1H3/b7-6+
DGIULDYIMUHJCF-VOTSOKGWSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)