650765
trans-3-(4-Methoxybenzoyl)acrylic acid
99%
Sinonimo/i:
β-4-Methoxybenzoylacrylic acid, 3-(p-Methoxybenzoyl)acrylic acid, 3-p-Anisoylacrylic acid, 4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2-butenoic acid
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
132-136 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ketone
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C11H10O4/c1-15-9-4-2-8(3-5-9)10(12)6-7-11(13)14/h2-7H,1H3,(H,13,14)/b7-6+
WORYXBDHTBWLLL-VOTSOKGWSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)