Documenti fondamentali
900516
Sigma-Aldrich
Metanolo
low benzene, ACS reagent, ≥99.8%
Sinonimo/i:
Alcol metilico
About This Item
Formula condensata:
CH3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.04
Beilstein:
1098229
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116121
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Tensione di vapore
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Limite di esplosione
36 %
dilution
(for analytical testing)
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
P. ebollizione
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Metanolo EMPLURA®, for extraction, for preparative purposes
Supelco
8.22283
Metanolo
Metanolo suitable for HPLC, gradient grade, suitable as ACS-grade LC reagent, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
439193
Metanolo
Metanolo for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.06011
Metanolo
Metanolo puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
Sigma-Aldrich
32213
Metanolo
Metanolo Absolute - Acetone free
Sigma-Aldrich
M1775
Metanolo
Metanolo for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.00837
Metanolo
Metanolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1372
Metanolo