Documenti fondamentali
32213-M
Sigma-Aldrich
Metanolo
≥99.8% (GC), ACS reagent, suitable for HPLC, reag. Ph. Eur., USP/NF, reag. ISO
Sinonimo/i:
Alcol metilico
About This Item
Formula condensata:
CH3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.04
Beilstein:
1098229
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Nome del prodotto
Metanolo, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
agenzia
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Tensione di vapore
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Limite di esplosione
36 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.00005% free alkali (as NH3)
≤0.0001% formaldehyde
≤0.00025% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone (GC)
≤0.05% water (Karl Fischer)
≤0.1% ethanol (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
P. ebollizione
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤0.50 ppm
B: ≤0.02 ppm
Ba: ≤0.10 ppm
Bi: ≤0.10 ppm
Ca: ≤0.50 ppm
Cd: ≤0.05 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.02 ppm
Cu: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.10 ppm
K: ≤0.50 ppm
Li: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.10 ppm
Mn: ≤0.01 ppm
Mo: ≤0.10 ppm
Na: ≤0.50 ppm
Ni: ≤0.02 ppm
Pb: ≤0.02 ppm
Sn: ≤0.10 ppm
Sr: ≤0.10 ppm
Zn: ≤0.10 ppm
Stringa SMILE
CO
Formato
neat
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Il metanolo è un solvente organico che può essere sintetizzato dal syngas in presenza di catalizzatori CuO/ZnO/Al2O3. È un candidato ideale come fonte di idrogeno nella tecnologia delle celle a combustibile grazie al suo elevato rapporto H/C, alla bassa propensione alla generazione di fuliggine e alla temperatura di reforming relativamente bassa; a temperatura ambiente è presente allo stato liquido. In una cella a combustibile a metanolo diretto (DMFC), il metanolo subisce ossidazione con l′aria per generare elettricità. Le olefine (etilene o propilene) formate dal metanolo attraverso il processo MTO (metanolo-olefine), costituiscono un'alternativa a petrolio e gas per la produzione di carburanti idrocarburici.
È stata riportata la conversione termochimica di metanolo a idrocarburi C2-C10 in presenza di zeoliti stericamente selettive. È stata proposta la sua ossidazione su un sistema catalitico Ru-Pt attraverso ad-atomi di rutenio.
Applicazioni
Il metanolo è stato usato nei seguenti studi:
  • saggio delle unità formanti colonie di fibroblasti da cellule mononucleari del midollo osseo
  • Come solvente per la preparazione di estratti di ife di Aspergillus per la stima di gliotossine via HPLC a fase inversa.
  • Studi di immunofluorescenza.
Confezionamento
In bottiglie di PE; disponibile anche in bottiglie di vetro (codice materiale che termina con *-GL)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Emer P Reeves et al.
Mycopathologia, 158(1), 73-79 (2004-10-19)
Aspergillus fumigatus is a pathogenic fungus capable of causing both allergic lung disease and invasive aspergillosis, a serious, life-threatening condition in neutropenic patients. Aspergilli express an array of mycotoxins and enzymes which may facilitate fungal colonisation of host tissue. In
Venkata Lokesh Battula et al.
Haematologica, 94(2), 173-184 (2008-12-11)
Conventionally, mesenchymal stem cells are functionally isolated from primary tissue based on their capacity to adhere to a plastic surface. This isolation procedure is hampered by the unpredictable influence of co-cultured hematopoietic and/or other unrelated cells and/or by the elimination